Learn More
4-tert-Butylcalix[6]arène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046466
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11313536
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14473.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78092-53-2 | C66H84O6 | 973.392 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78092-53-2
Formule moléculaire C66H84O6
Poids moléculaire (g/mol) 973.392
Numéro MDL MFCD00075464
Clé InChI UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcalix 6 arene, unii-b9og173dmy, b9og173dmy, 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butylcalix 6 arene-37,38,39,40,41,42-hexol, hexa-tert-butyl hexahydroxy calix 6 arene, calx-b 6, p-t-butylcalix 6 arene, tert-butylcalix 6 arene, p-tert-butylcalix-6-arene
CID PubChem 335356
ChEBI CHEBI:51251
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=CC(=CC(=C4O)CC5=CC(=CC(=C5O)CC6=C(C(=CC(=C6)C(C)(C)C)CC7=C(C(=CC(=C7)C(C)(C)C)C2)O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcalix[6]arene
Point de fusion 377°C to 381°C
Beilstein 2611918
Quantité 1 g
Poids de la formule 973.4
Pourcentage de pureté 96%