Learn More
4-Tert-butyldiméthylsiloxy--butanol,1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421498 5 g 5g
15431498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15421498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55285.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2,0 g/l) (25°C). Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87184-99-4
Formule moléculaire C10H24O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 204.39
Numéro MDL MFCD04974070
Clé InChI IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
CID PubChem 186403
Nom IUPAC 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-ol
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Spécification
Point d’ébullition 63°C to 66°C (0.3mmHg)
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Quantité 5 g
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.439
Densité 0.888
Formule linéaire (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Informations sur la solubilité Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol
Poids de la formule 204.38
Pourcentage de pureté 97%