Learn More
Acide 4-(thien-2-ylméthyl)benzoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10357254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10357254 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10706925 1 g Flacon en verre ambré 1g
10215954 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10357254 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70601CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 1002727-90-3
Formule moléculaire C12H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.27
Clé InChI OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
CID PubChem 20038987
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.27
Pourcentage de pureté 97%