Learn More
(4-Thien-3-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10672885
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10672885
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC48709CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 160278-20-6
Formule moléculaire C11H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 190.26
Numéro MDL MFCD06203084
Clé InChI KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15186379
Nom IUPAC (4-thiophène-3-ylphényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Thien-3-ylphenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 97%