Learn More
4-(trifluorométhoxy)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10165650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
25g
Code produit. 10165650
Marque: Thermo Scientific Acros 297640025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-82-5
Formule moléculaire C7H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.12
Numéro MDL MFCD00041314
Clé InChI XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
CID PubChem 600848
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3100g/mL
Point d’ébullition 83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3OC6H4NH2
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4640
Quantité 2.5 g
Gravité spécifique 1.31
Poids de la formule 177.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.