Learn More
4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10279253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10279253
Marque: Thermo Scientific Acros 293500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 659-28-9
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00041530
Clé InChI XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
CID PubChem 69573
Nom IUPAC 4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore au vert-jaune
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 80°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.4570 to 1.459
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.33
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.