Learn More
4-(trifluorométhoxy)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11404244
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11404244
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12548.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-71-3
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD00041384
Clé InChI IDIXWLCRJFBQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzamide, benzamide, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzamide, acmc-20amtu, p-anisamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-trifluoromethoxy-benzamide, 4-trifluoromethoxy benzamid, 4-trifluoromethyloxy benzamide, 4-trifluoromethoxy benzamide #, 4-carbamoyl phenyltrifluoromethyl ether
CID PubChem 68013
Nom IUPAC 4-(Trifluorométhoxy)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzamide
Point de fusion 155°C to 156°C
Quantité 1 g
Beilstein 2837677
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 97%