Learn More
Chlorure de benzyle 4-(trifluorométhoxy), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11375295
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11375295
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31927.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65796-00-1
Formule moléculaire C8H6ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 210.58
Numéro MDL MFCD00052326
Clé InChI LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
CID PubChem 2777261
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 210.58
Pourcentage de pureté 98%