Learn More
4-(trifluorométhoxy)iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11964721 1 g 1g
11974721 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443410010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103962-05-6
Formule moléculaire C7H4F3IO
Poids moléculaire (g/mol) 288.01
Numéro MDL MFCD00042411
Clé InChI RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
CID PubChem 2777294
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.8400g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 74.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4OCF3
Indice de réfraction 1.504
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.84
Poids de la formule 288
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.