Learn More
Acide 4-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484077
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11484077
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19512.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4315-07-5
Numéro MDL MFCD00061239
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Point de fusion 86°C to 88°C
Formule moléculaire C34H22N8Na2O10S2
Quantité 1 g
Beilstein 2695336
Synonyme diamine green b, c.i. direct green 6, disodium salt, pontamine green, dianil green, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-2-4'-2-4-hydroxyphenyl diazenyl 1,1'-biphenyl-4-yl diazenyl-3-2-4-nitrophenyl diazenyl-, sodium salt 1:2
Clé InChI LQDBIEHCXRQVQI-LYAINCPBSA-L
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=NNC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)NN=C4C(=CC5=CC(=C(C(=C5C4=O)N)N=NC6=CC=C(C=C6)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-[[4-[4-[2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)hydrazinyl]phényl]phényl]hydrazinylidène]naphthalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 812.70
CID PubChem 44135513
Poids de la formule 220.15
Pourcentage de pureté 98%