Learn More
4-Trifluorométhoxyaniline, Mikromol™
Description
4-Trifluorométhoxyaniline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 461-82-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H6 F3 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, p-Anisidine, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisidine, Riluzole Related Compound A |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(trifluorométhoxy)aniline |
| Afficher plus |