Learn More
(4-Trifluorométhoxyphényl)thiourée, Mikromol™
Description
(4-Trifluorométhoxyphényl)thiourée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| CAS | 142229-74-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H7 F3 N2 O S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, Thiourea, [4-(trifluoromethoxy)phenyl]- (9CI), N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15) |
| SMILES | NC(=S)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | [4-(trifluorométhoxy)phényl]thiourée |
| Afficher plus |