Learn More
4-(trifluorométhyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10075853
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10075853 10 g 10g
10516334 1 g 1g
10381084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10075853 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00719EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 455-14-1
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.127
Numéro MDL MFCD00064396
Clé InChI ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
CID PubChem 9964
ChEBI CHEBI:40750
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)aniline
% min. CAS 97.0
Densité 1.2960g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire H2NC6H4CF3
Quantité 10 g
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzotrifluoride