Learn More
4-trifluorométhyle-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498707
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15498707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52170.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 114926-38-4 | C10H10F3NO2 | 233.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La 4-fluoro-l-phénylalanine (fF) ou la 4-trifluorométhyl-l-phénylalanine ont été introduites à l’intérieur de la chaîne des peptides pour améliorer leur activité antimicrobienne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114926-38-4
Formule moléculaire C10H10F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00044946
Clé InChI CRFFPDBJLGAGQL-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, l-4-trifluoromethylphenylalanine, l-4-trifluoromethylphe, l-phenylalanine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluromethyl-l-phenylalanine hydrochloride, s-2-amino-3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, h-phe 4-cf3-oh
CID PubChem 2761501
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Beilstein 5747857
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.19
Pourcentage de pureté 95%