Learn More
4-Triméthylsilyl-3-butyne-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323696 5 g 5g
11333696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14815.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6999-19-5 | C7H14OSi | 142.273 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6999-19-5
Formule moléculaire C7H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 142.273
Numéro MDL MFCD00190213
Clé InChI HJJSDJHRTMFJLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-2-ol, 1-trimethylsilylbut-1-yne-3-ol, +/-4-trimethylsilyl-3-butyn-2-ol, acmc-20mpjc, 3-butyn-2-ol, 4-trimethylsilyl-, 2s, acmc-1bfey, hjjsdjhrtmfjlp-uhfffaoysa, 3-butyn-2-ol,4-trimethylsilyl
CID PubChem 2760828
Nom IUPAC 4-triméthylsilylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C#C[Si](C)(C)C)O
Spécification
Point d’ébullition 126°C to 129°C
Nom chimique ou matériau 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol
Quantité 5 g
Point d’éclair 57°C (135°F)
Indice de réfraction 1.446
Densité 0.846
Numéro UN UN1987
Beilstein 1923632
Poids de la formule 142.27
Pourcentage de pureté 97%