Learn More
4-Triméthylsilyl-3-butyne-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 126°C to 129°C |
| Nom chimique ou matériau | 4-Trimethylsilyl-3-butyn-2-ol |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1987 |
| Beilstein | 1923632 |
| Point d’éclair | 57°C (135°F) |
| Poids de la formule | 142.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Indice de réfraction | 1.446 |
| Densité | 0.846 |