Learn More
4-Vinylindolin-2-one (4-Éthényl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol™
Code produit 17932496
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17932496 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17932496 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0331.11
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-Vinylindolin-2-one (4-Éthényl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 120427-93-2
Noms d’analytes ou de composants 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C10 H9 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12)
SMILES C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12
Nom IUPAC 4-éthényl-1,3-dihydroindol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Quantité 50 mg
Poids de la formule 159.0684 g/mol