Learn More
Agilent BioTek Collecteur à 4 puits
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laveur de microplaque 50 TS
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour le lavage des plaques à 24 puits
- Pour le laveur de microplaques 50 TS
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Lavage des plaques à 24 puits |
| Type | Collecteur à 4 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Laveur de microplaque 50 TS |