Learn More
Lipomed 40 mg/dL Aq. Solution standard d’éthanol, 40 mg/dL dans l’eau
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethanol |
| CAS | 64-17-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ethanol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H6 O |
| Concentration | 40 mg/dL |
| Synonyme | Ethanol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | CCO |
| Afficher plus |