Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 40 mm
Code produit. 11571685 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons avec 15,50 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec 25,25 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec 42,50 mm de diamètre extérieur.
Flacons avec diamètre extérieur de 17 mm
Flacons avec diamètre extérieur de 41 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 10 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 13 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 15 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 17,75 mm.
Flacons avec un diamètre extérieur de 31 mm
Flacons avec un diamètre extérieur de 31,75 mm.
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur
Matrice de tubes:
12 x 12 cellules
3 x 3 cellules
4 x 4 cellules
5 x 5 cellules
6 x 6 cellules
7 x 7 cellules
8 x 8 cellules
9 x 9 cellules
Conditionnement:
36 pièces
Code produit. 11571685
Marque: Tenak™ TE22130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 75 mm de hauteur.
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Type Casiers séparateurs
À utiliser avec (équipement) Boîtes cryogéniques de 75 mm de haut
Capacité Flacons avec diamètre extérieur de 17 mm
Matrice de tubes 7 x 7 cellules
Hauteur (métrique) 40 mm