Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Code produit. 11716887
Click to view available options
Porosité:
63 μm
100 μm
1mm
1,4mm
1,6mm
200 μm
2mm
2,5mm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
425 μm
4,75mm
500 μm
5 mm
5,6mm
600 μm
8mm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11716887
Marque: Linker Industrietechnik™ 554.060.222054
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
  • Tamis φ 400mm
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 1mm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 60mm
Diamètre (métrique) externe 400mm
Mesh Material Acier inoxydable