Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en millimètres
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1mm
1,18mm
1,40mm
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8mm
9,5mm
11,20mm
12,50mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
31,50mm
37,50mm
45 mm
50 mm
53 mm
63mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 2,36mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E 11 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 450 |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 400mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Afficher plus |