Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71mm
75 mm
80mm
90 mm
100mm
106 mm
112 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 250 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur AS 450 |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 400mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Afficher plus |