Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Code produit. 10034981 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71mm
75 mm
80mm
90 mm
100mm
106 mm
112 mm
125 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10034981
missing translation for 'mfr': RETSCH 60.166.000080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Quantité 1Each
Porosité 80 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 450
Hauteur (métrique) 65 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 400mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato