Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Code produit. 10034981 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
71mm
75 mm
80mm
90 mm
100mm
106 mm
112 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034981
Marque: RETSCH 60.166.000080
Il en reste null
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 80 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 450
Hauteur (métrique) 65 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 400mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable