Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), avec trous carrés, certifié ISO
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
4 mm
4,50mm
4,75mm
5mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8mm
9mm
9,50mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16 mm
18mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53mm
56 mm
63 mm
71 mm
75mm
80 mm
90mm
100 mm
106 mm
112mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 31,5mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 400mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |