Learn More
étalon de turbidité ratio 400 NTU, Reagecon
Suspension de microsphères en polymère extrêmement précises (±1 %) avec une stabilité garantie de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon CRSR-400-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence pour la turbidité, matériau de référence pour la turbidité.
- Conçu et formulé pour surmonter les problèmes de sécurité, de précision et de stabilité défavorables rencontrés avec d’autres étalons de turbidité, principalement les étalons basés sur la formazine.
- Produits certifiés
- Traçabilité NIST
- Non toxique, non cancérogène
- Très précis
- Stable
- Certification EPA
Spécification
Instrumentation ratio | |
Précision plusmn;1 % NTU | |
100 ml |
Format liquide dans un flacon en PEHD | |
400 NTU plusmn;1 % |