Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de Kressner en aluminium pur de 400 mm de dia.
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
400mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Tamis de Kressner |
| Matériau | Aluminium |
| Comprend | Couvercle, 2 anneaux de tamis, 3 captures de pression supplémentaires réglables et bac collecteur |
| À utiliser avec (application) | Pour accueillir des inserts de tamis échangeables |
| Diamètre (métrique) externe | 400mm |