Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Description
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. Les protocoles de lavage vont du lavage des cellules doux aux flux de travail ELISA vigoureux. Le modèle 405 LS dispose d’une interface utilisateur simple pour la création et l’exécution de protocoles de lavage, de distribution, d’aspiration et de maintenance dans le logiciel intégré complet.
Pour une utilisation sous contrôle informatique, le logiciel Agilent BioTek LHC utilisé avec le modèle 405 LS est disponible en versions standard et est conforme à la norme 21 CFR Partie 11. Le BioStack Agilent BioTek en option est disponible pour l’automatisation de 50 microplaques maximum.
Order Info
Requis : BT1170530, système complet de distribution / récupération de déchets, flacons de 4 L. À commander séparément.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. |
| Flacons | 4 ou 10 L (en option) |
| Précision | <3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits) |
| Volume distribué | 25 à 3 000 μl/puits |
| Type de plaques | 96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques à fond solide et filtrant (tailles de pores de filtre de 0,45 à 1,2 μm) |
| Volume résiduel | <2 μl/puits (plaques 96 et 384 puits) ; collecteur à 96 tubes pour 96 puits ; 192 tubes pour 384 puits |
| Vitesse de purification | 96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s |
| Durée de trempage | Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes |
| Type | Laveur pour microplaque |
| Poids (métrique) | Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.