Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify
GREENER_CHOICE
Code produit. 17297869 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
405LSHT
405LSHTV
405LSR
405LSRS
405LSRSQ
405LSRV
405LSRVS
405LSRVSQ
405LSU
405LSUS
405LSUSQ
405LSUV
405LSUVS
405LSUVSQ
Comprend:
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits ; technologie Verify
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits ; technologie Verify
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; lavage de microplaque à 384 puits plus rapide
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; lavage de microplaque à 96 puits
Lavage de microplaque à 96 / 384 puits
Lavage de microplaque à 96 puits
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 384 puits plus rapide
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits ; technologie Verify
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits ; technologie Verify
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17297869
Brand: Agilent BioTek 405LSUVSSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle.
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. Les protocoles de lavage vont du lavage des cellules doux aux flux de travail ELISA vigoureux. Le modèle 405 LS dispose d’une interface utilisateur simple pour la création et l’exécution de protocoles de lavage, de distribution, d’aspiration et de maintenance dans le logiciel intégré complet.
Pour une utilisation sous contrôle informatique, le logiciel Agilent BioTek LHC utilisé avec le modèle 405 LS est disponible en versions standard et est conforme à la norme 21 CFR Partie 11. Le BioStack Agilent BioTek en option est disponible pour l’automatisation de 50 microplaques maximum.
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Flacons 4 ou 10 L (en option)
Précision <3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits)
Volume distribué 25 à 3 000 μl/puits
Type de plaques 96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques à fond solide et filtrant (tailles de pores de filtre de 0,45 à 1,2 μm)
Volume résiduel <2 μl/puits (plaques 96 et 384 puits) ; collecteur à 96 tubes pour 96 puits ; 192 tubes pour 384 puits
Vitesse de purification 96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s
Durée de trempage Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes
Type Laveur pour microplaque
Poids (métrique) Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg
Cycles de lavage 1 à 250
Débit Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
À utiliser avec (application) 96/384-well Plate Washing
Humidité 10 à 85 %, sans condensation
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 405LSUVS
Incréments 1 μl
Comprend Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 / 384 puits
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,6 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43,2 cm
Poids (impériale) Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb.
Tension 100/240 V