Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques 405 TS Touch
GREENER_CHOICE
Code produit. 17237879 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Modèle:
405TSR
405TSRS
405TSRSQ
405TSRV
405TSRVS
405TSRVSQ
405TSU
405TSUS
405TSUSQ
405TSUV
405TSUVS
405TSUVSQ
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17237879
Marque: Agilent BioTek 405TSRSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications.
Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications. Le modèle 405 TS dispose d’un ensemble unique de fonctionnalités conçues pour laver efficacement les dosages à base de cellules, les dosages à base de microsphère et les applications ELISA. La programmation et le fonctionnement via l’interface à écran tactile sont intuitifs et simples.
La technologie Verify brevetée vérifie automatiquement les blocages de tubes du collecteur avant un cycle de lavage et Ultrasonic Advantage nettoie automatiquement tous les tubes bloqués du collecteur. Ces fonctions permettent de gagner du temps et d’éviter du stress tout en garantissant des résultats fructueux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dosages ELISA, test sur cellules (en fonction du modèle), microbilles magnétiques et en polystyrène, dosages multiplex, ELISA à base de billes, procédés de filtration et élimination des déchets
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Raccordements USB (2)
Flacons 4 ou 10 L (en option)
Précision <3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits)
Volume distribué 25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches)
Type de plaques 96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option)
Volume résiduel ≤2 μl/puits
Vitesse de purification 96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s
Durée de trempage Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 min.
Type Laveur pour microplaque
Poids (métrique) Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg
Cycles de lavage 1 à 250
Volume de lavage 25 à 3 000 μl/puits
Affichage LED
Débit Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
Type de fourniture de liquide Pompe interne à déplacement positif
À utiliser avec (application) ELISA, dosages MSD, cytochimie immunitaire HCS, flux FLIPR Ca2+, dosages à base de cellules, traitement de billes magnétiques et en polystyrène (dosages d’expression génétique, dosages de cytokine), dosages ELISPOT
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 405TSR
Comprend Lavage de microplaque à 96 puits
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 35,6 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43,2 cm
Interface d’automatisation Écran tactile rétroéclairé à LED haute résolution
Poids (impériale) Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb.
Tension 100/240 V