Learn More
SHOWA™ Gants d'hiver isolés à double enduction de latex 406
Code produit 17757607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
5 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17757607 2XL 5 paires
17737607 Moyen 5 paires
17727607 Grande 5 paires
17747607 XL 5 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17757607 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 40610XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.38€
    63.05€ / 5 paires
    Économisez 19.33€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants hydrofuges sont conçus pour rester secs lorsqu'ils sont utilisés avec des liquides, tandis que l'isolation acrylique intelligente protège les mains des températures glaciales jusqu'à -30 °C.
  • Revêtement en latex à double trempage avec une texture rugueuse pour une meilleure adhérence
  • L'isolation acrylique intelligente protège les mains des températures descendant jusqu'à -30 °C.
  • L'isolation contribue à réduire la transpiration à l'intérieur du gant afin de préserver l'adhérence et le toucher.
  • La couleur orange haute visibilité extérieure améliore la sécurité de l'utilisateur dans les applications peu éclairées.
  • Construction en maille sans couture pour un ajustement parfait, améliorant la chaleur et la dextérité.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Zone enduite Palm
Structure Maille sans coutures
Coating Material Latex
Couleur Orange haute visibilité, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Nylon, Polyester
Dimensions 2XL
À utiliser avec (application) Maçonnerie, entretien extérieur, réfrigération et expédition/réception
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Élastiquées
Matériau de revêtement Acrylique
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 1
Séries 406
Type de pouce Droit
Longueur (impériale) 11 in