Learn More
Testo™ Appareil de mesure multifonctions QAI / CVC 435-4 avec mémoire & pression différentielle
Click to view available options
Débit d’air:
De 0 à 3937 ft/min
Description
- Le Testo 435-4 est extrêmement polyvalent et peut mesurer une multitude de variables, y compris la température de l’air, le débit d’air, le débit volumétrique, l’humidité et l’éclairement lumineux
- Vous pouvez le configurer en utilisant l’un des nombreux capteurs et sondes en option
- Vous pouvez également connecter 3 capteurs sans fil dont les mesures peuvent être capturées par un module sans fil (en option) sur une distance maximale de 65 pieds
- Cela vous permet d’effectuer des mesures rapides et faciles dans des endroits qui, autrement, seraient extrêmement difficiles à atteindre
- Il existe également une mallette de transport spéciale (en option) qui peut loger à la fois votre appareil de mesure, les sondes et les capteurs qui constituent votre ensemble individuel
- Appareil de mesure multifonctions avec mémoire, pour climatisation, ventilation et QAI
- Accepte un large éventail de capteurs / sondes pour les mesures de : débit d’air, température, humidité, CO2 et CO
- Effectue un moyennage temporisé et multipoints, ainsi que les calculs de pi3/min (CFM), BTU/h et de tonnes de réfrigération
- Capteur de pression de précision interne disponible
- Capacités d’impression (mesure avec date et heure)
- Enregistrement des données jusqu’à 10 000 mesures (en option)
- Le boîtier TopSafe (en option) protège contre les chocs, la poussière et l’eau
- La mallette de transport de protection organise l’instrument, les sondes et les accessoires
- Capture des mesures provenant d’un maximum de 3 sondes sans fil pour la température / l’humidité
- Gaine en caoutchouc et dos magnétique intégrés
- Mesure l’humidité de l’air, l’équilibre hygrométrique du matériau, le point de rosée sous pression
- Mémoire de l’instrument jusqu’à 10 000 mesures
- Logiciel PC pour l’analyse, l’archivage et la documentation des données
- Indice de protection IP54
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Débit d’air | De 0 à 3937 ft/min |
| Matériau du coffret | ABS, TPE, métal |
| Type de gaz | Dioxyde de carbone |
| Description | IP 54 |
| Dimensions (L x l x H) | 220 x 74 x 46 mm |
| Détails du bloc d’alimentation | Mignon, alcalines au manganèse, type AA (durée de vie de la pile de 200 heures) |
| Poids (métrique) | 428 g |