Learn More
SHOWA™ Gants thermiques isolés avec paume enduite de caoutchouc naturel série 451
Code produit 17797607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
10 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17797607 XL 10 paires
17787607 Standard 10 paires
17777607 Moyen 10 paires
17767607 Grande 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17797607 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 45110XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.15€
    52.20€ / 10 paires
    Économisez 19.95€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour vous garder au chaud, les gants thermiques isolés 451 sont faits pour être portés par temps froid.
Avantages
  • Isolation thermique
  • Flexible
  • Produit respirant
  • Poignée supplémentaire
  • Maille sans coutures
  • Respectueux de la peau
  • Résistants à l’abrasion
Caractéristiques
  • Poignée rugueuse
  • Ergonomique
  • Poignet élastique
  • Revêtement de palme en caoutchouc naturel
Commerces& Applications
  • Signaleurs
  • Pose de briques
  • Charpenterie
  • Machines motrices
  • Maçonnerie
  • Démolition
  • Expédition/Réception
Spécification
Certifications/Conformité CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Zone enduite Palm
Structure Maille sans coutures
Coating Material Caoutchouc naturel
Couleur Gris
Matériau Coton, Polyester
Dimensions XL
Matériau de revêtement Acrylique
Résistant à Résistant à l'abrasion
Séries 451