Learn More
Skytec™ Masque respiratoire jetable à 3 panneaux pliables 4520 - FFP2
Code produit 30242983 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/Pk.
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30242983 20/Pk. 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242983 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur ASRAPL201AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.97€
    64.90€ / 20 pièces
    Économisez 30.07€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La série 4500 est le tout dernier ajout à la gamme de respirateurs haut de gamme de Skytec. Dotée de filtres haut de gamme de fabrication européenne, disponibles en versions avec et sans valve, la gamme Série 4500 offre une faible résistance respiratoire et un excellent facteur d'ajustement au visage.
  • Masque respiratoire jetable de qualité supérieure, pliable à plat, pour un rangement, un enfilage et un retrait faciles.
  • Système de harnais sécurisé sans métal, avec élastique textile de couleur pour une identification facile du niveau FFP.
  • Pont de nez souple, flexible et ajustable pour un meilleur maintien et un confort accru
  • Médias filtrants électrostatiques multicouches pour une filtration haute performance avec une faible résistance respiratoire
  • Joint facial interne sur toute la largeur, fabriqué en PVC doux au toucher pour un confort optimal
  • Conception ergonomique pour un maintien sûr sur une grande variété de formes de visage
  • Valve d'expiration à haut débit pour une faible résistance respiratoire, code couleur pour une identification facile du niveau de FFP
  • Joint nasal profilé pour une compatibilité élevée avec d'autres types d'EPI
  • Toutes les variantes sont conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009. Variante sans valve conforme à la norme EN 14683:2019 pour une utilisation dans le secteur de la santé
  • Sans latex et peu pelucheux, pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
  • Conçu, développé et fabriqué au Royaume-Uni.
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 10
Certifications/Conformité CE III, UKCA, Directiva de dispositivos médicos del Reino Unido: 93/42/CEE y 2007/47/CE* Reglamento de la UE sobre productos sanitarios: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR, EN 14683:2019 Tipo IIR
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène
Type de produit Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non
Matériau de la couche de filtration Texte non tissé
Matériau du serre-tête Elastano sin látex, poliéster, elástico textil
Modèle 4500
Matériau du couvre-nez Mousse de polyéthylène
Quantité 20/Pk.