Learn More
Skytec™ Masque respiratoire jetable 4520V à 3 panneaux pliables - FFP2
Tous les produits Skytec ProduitsDescription
- Masque respiratoire jetable de qualité supérieure, pliable à plat, pour un rangement, un enfilage et un retrait faciles.
- Système de harnais sécurisé sans métal, avec élastique textile de couleur pour une identification facile du niveau FFP.
- Pont de nez souple, flexible et ajustable pour un meilleur maintien et un confort accru
- Médias filtrants électrostatiques multicouches pour une filtration haute performance avec une faible résistance respiratoire
- Joint facial interne sur toute la largeur, fabriqué en PVC doux au toucher pour un confort optimal
- Conception ergonomique pour un maintien sûr sur une grande variété de formes de visage
- Valve d'expiration à haut débit pour une faible résistance respiratoire, code couleur pour une identification facile du niveau de FFP
- Joint nasal profilé pour une compatibilité élevée avec d'autres types d'EPI
- Toutes les variantes sont conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009. Variante sans valve conforme à la norme EN 14683:2019 pour une utilisation dans le secteur de la santé
- Sans latex et peu pelucheux, pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
- Conçu, développé et fabriqué au Royaume-Uni.
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 10 |
| Certifications/Conformité | CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP2 |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Dimensions | Taille unique |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Afficher plus |