Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 48 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10151433 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 10151433
Marque: BRAND™ 781415
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les épaisseurs de paroi ultra-fines et régulières permettent un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes. Les surfaces lisses des arbres minimisent la liaison des enzymes et des acides nucléiques à la surface, ce qui garantit que la réaction peut fonctionner complètement.
  • Polypropylène, puits de 0,2 ml, sans jupe
  • Exemptes de DNase, d’ADN, de RNase et d’endotoxines
  • La plaque supérieure renforcée maintient la plaque PCR à plat même pendant le chauffage, ce qui facilite l'utilisation dans des systèmes automatisés tels que les robots de pipetage
  • Les bords des puits sont conçus de façon à contre la contamination croisée et à fournir un joint fiable avec une feuille d'étanchéité adaptée aux plaques
  • Réduisez les coûts de matériel et travaillez sur une plaque PCR compacte, même avec de petites cadences d'échantillons
  • La conception des plaques PCR à paroi ultra mince facilite un transfert de chaleur constant, rapide et précis
  • L'intérieur lisse du récipient minimise la liaison des enzymes et de l'acide nucléique aux parois
  • Les lèvres surélevées des puits protègent contre la contamination croisée, ce qui permet une étanchéité fiable avec le tapis de scellage adapté aux plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Propriété de liaison Untreated
Certifications/Conformité Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
Format Étalon
Array 6 x 8
Autoclavable Autoclavables
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Type de produit PCR 48-well plate
À utiliser avec (équipement) Thermal Cyclers
Type de jupe Non-skirted
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 0.2 mL
Nbre de puits 48
Stérilité Non-sterile
Traitement de surface Non-treated
Type de puits Conical Bottom (V-well)
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) PCR
Nb par paquet 20
Quantité 20/boîte
Exempt de RNase Oui