Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 48 puits
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Polypropylène, puits de 0,2 ml, sans jupe
- Exemptes de DNase, d’ADN, de RNase et d’endotoxines
- La plaque supérieure renforcée maintient la plaque PCR à plat même pendant le chauffage, ce qui facilite l'utilisation dans des systèmes automatisés tels que les robots de pipetage
- Les bords des puits sont conçus de façon à contre la contamination croisée et à fournir un joint fiable avec une feuille d'étanchéité adaptée aux plaques
- Réduisez les coûts de matériel et travaillez sur une plaque PCR compacte, même avec de petites cadences d'échantillons
- La conception des plaques PCR à paroi ultra mince facilite un transfert de chaleur constant, rapide et précis
- L'intérieur lisse du récipient minimise la liaison des enzymes et de l'acide nucléique aux parois
- Les lèvres surélevées des puits protègent contre la contamination croisée, ce qui permet une étanchéité fiable avec le tapis de scellage adapté aux plaques
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | Exempt de RNase, de DNase et d’ADN |
| Format | Étalon |
| Array | 6 x 8 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de produit | qPCR 48-well plate |
| À utiliser avec (équipement) | Thermal Cyclers |
| Afficher plus |