Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur à pince, 480/600 V
Code produit. 11791346
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
1 PK
6 pièces
Code produit. 11791346
Marque: Brady™ 065966
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec les disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déplacement interne
  • En polypropylène robuste et nylon modifié par impact
  • Convient aux manilles avec un diamètre pouvant atteindre 0,28 po
  • Comprend des cales pour une utilisation avec des disjoncteurs avec un long enclencheur de commutation coulissant
Spécification
Type de produit Moraillon électrique de consignation
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité UL 94 HB
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 po
Diamètre (métrique) de la manille 0,7 cm
Dimensions (P x L x H) 2,175 x 1,588 x 3,253 in
Hauteur (métrique) 40,30 mm
Comprend Découpes
Type de verrouillage À pince
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 40,30 mm