Learn More
BRAND™ Couvercles pour microplaques BRANDplates™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque en polystyrène à 536 puits
Plaque standard à 96 puits
Plaques 96 puits à fond transparent
Plaques à 96 puits avec fond transparent et plaques à 384 puits
Nb par paquet:
50
100
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Hauteur (métrique):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Fabriqués en PS transparent
- L’orientation du couvercle est définie par le coin coupé
- Empilable
Couvercles avec anneaux de condensation disponibles pour plaques standard à 96 puits
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Hauteur (métrique) | 8 mm |
| Anneaux de condensation | Non |
| Nb par paquet | 100 |
| Barrière anti-évaporation | No |
| Type de produit | Microplate Cover |
| Adhésif, adhésive | None |
| Afficher plus |