Learn More
BRAND™ Microplaques pour système d’insert BRANDplates™ - Plaque standard à 24 puits
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Transparent
- Disponible avec les surfaces pureGrade™ S et cellGrade™ plus
- Comprend 24 puits à remplir individuellement qui peuvent être équipés de barrettes de 4 inserts et/ou d’inserts individuels
- Rebords de guidage pour un ajustement parfait des inserts
- Ports de chargement conçus pour faciliter les changements de milieu, adaptés à la robotique et à l’automatisation
- 10 plaques / sachet. (Emballage individuel avec couvercle)
Applications :
Coculture, études de sécrétion, études de migration
Compliance
Normes ANSI/SLAS 1 et 4
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Yes |
| Forme du fond | Flat |
| Capacité (métrique) | 3.1 mL |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 210 mm2 |
| Matériau | Polystyrene |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | pureGrade S |
| Type | Système d'insertion de microplaques |
| Nombre de puits | 24 |
| Afficher plus |