Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight Microlitertrade; : Terminaison RN, aiguille non comprise
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 μl et 5 μl
- Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
- Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,014 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,260 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,343 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,60 mm |
| À utiliser avec (application) | Détection d’échantillons |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Pression max. | 2000°psi |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Afficher plus |