Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight Microlitertrade; : Terminaison RN, aiguille non comprise
Code produit. p-4954355
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modèle:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10335772
Marque: Hamilton™ 765801
Seringues revêtues de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide, et faciliter ainsi le repérage d’échantillons reproductible
pulliRevêtement en PTFE à partir du point pour 0,75 po/liliPour la distribution de liquides et de gaz/liliPointe de piston en polymère usinée de précision qui crée un joint sans fuite/li/ul/ppDisponible en tant qu’aiguille de rechange pour l’installation dans une seringue à aiguille amovible (RN) standard ; aiguilles vendues séparément/p
Spécification
Calibre d’aiguille 22 G
Type de produit TLC
Modèle 1750
Volume (métrique) 500 μl