Learn More
KleenGuard™ Gants ambidextres KleenGuard™
Description
- Leur conception ambidextre permet de remplacer les gants un par un, plutôt que par paires
- Degré élevé de sensibilité et de dextérité pour l’inspection des défauts et des imperfections
- Conçus pour les inspections critiques de contrôle qualité
- Une enveloppe en nylon transparent sans coutures, pour réduire l’irritation cutanée
- Faible peluchage, pour les applications en salle blanche
- Sans silicone
Certifications
Marquage CE
Specifications
Specifications
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants d’inspection |
| Dimensions | XS |
| Stérilité | Non stérile |
| Show More |