Learn More
Uvex™ Combinaisons de protection chimique 4B
Code produit 17797719 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17797719 XL 40 pièces
17767719 S 40 pièces
17777719 M 40 pièces
17787719 L 40 pièces
17707729 2XL 40 pièces
17717729 3XL 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17797719 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 9837512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    397.35€ / 40 pièces
    Économisez 26.65€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Combinaisons jetables 4B à la fois sûres et respirantes, grâce au laminé de polyéthylène filé-lié microporeux et étanche aux pulvérisations.
  • Matériau respirant, léger et souple pour un confort exceptionnel de l’utilisateur
  • Étanche aux particules et aux pulvérisations
  • Sans silicone ni substances altérant l’hydrophobie de la peinture
  • Matériau : Polypropylène non tissé laminé avec un film en polyéthylène
  • Coutures soudées orange pour une protection optimale et une bonne visibilité
  • Un passe-doigt pour le majeur empêchent les manches de glisser le long du bras
  • Rabat à fermeture éclair auto-adhésif et coutures soudées pour une protection optimale
  • Propriétés anti-statiques
  • Protection contre les maladies infectieuses
  • Matériau intérieur non tissé doux pour la peau
  • Taille élastiquée pour un ajustement parfait
  • Fermetures sûres et pratiques grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
  • Fermeture éclair à double sens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc, Orange
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Ouvrir
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat auto-adhésif
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité EN 14126, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 13034 - type 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés