Learn More
Acide (4E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoïque (acide mycophénolique), Mikromol™
Description
Acide (4E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoïque (acide mycophénolique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mycophenolic acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Mycophenolic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H20 O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-énoïque |
| Afficher plus |