Learn More
Mbp Molecular Bio Products Surface Decontaminant DNA AWAY, Bottle 4L
Marque: Mbp Molecular Bio Products 7012-11
157.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24081" pour bénéficier de cette offre.
Surface Decontaminant DNA AWAY, Bottle 4L