Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Code produit. 12440168
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Septum:
PTFE blanc vierge, 0,01 po
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE vierge blanc, 0,01 po
PTFE / Caoutchouc rouge
Type d’emballage:
Plateau
Sachet en PE
Conditionnement:
100 pièces
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Code produit. 12440168
Marque: Thermo Scientific™ C4015017A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
  • Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
  • Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Fabriqués en verre ambré 51A (type 1, Classe AB) ou en verre transparent borosilicaté 33 (type 1, Classe A).
  • Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
  • Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
  • Un verre silanisé (en option) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou à interaction hydrophile
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • Waters™(carrousel à positions Wisp 48)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Pré-fendu No
Volume (métrique) 4 ml
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Comprend Flacon : C4015-2, bouchon : C4015-75A
Nb par paquet 100
Type d’emballage Sachet en PE
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Kit pratique pour flacons à bouchon vissé assemblés
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 13-425 mm