Learn More
Acide (4R,12aS)-7-hydroxy-4-méthyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylique, Mikromol
Code produit 30457453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457453 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457453 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3758.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (4R,12aS)-7-hydroxy-4-méthyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
CAS 1246616-73-8
Noms d’analytes ou de composants (4R,12aS)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-d]pyrido[1,2-a]pyrazine-9-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H14 N2 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (4R,12As)-7-Hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-2h-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic Acid, 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxylic acid, 3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-3,4,6,8,12,12a-Hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carbox
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O6/c1-6-2-3-21-8-5-14-4-7(13(19)20)10(16)11(17)9(14)12(18)15(6)8/h4,6,8,17H,2-3,5H2,1H3,(H,19,20)/t6-,8+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)O)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
Nom IUPAC acide (4R,12aS)-7-hydroxy-4-méthyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tétrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazine-9-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 294.26
Quantité 25 mg
Poids de la formule 294,085 g/mol