Learn More
(4R)-4-(isopropylamino)-2-(3-méthoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thiéno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxyde, Mikromol™
Code produit 30464235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464235 4 x 25 mg -
30050661 25 mg 25mg
17901576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464235 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1300.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(4R)-4-(isopropylamino)-2-(3-méthoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thiéno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxyde, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
CAS 2985481-46-5
Noms d’analytes ou de composants (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H23 N3 O5 S3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide, (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide, N-Desethyl N-Isopropyl Brinzolamide
Formule InChI InChI=1S/C13H23N3O5S3/c1-9(2)15-11-8-16(5-4-6-21-3)24(19,20)13-10(11)7-12(22-13)23(14,17)18/h7,9,11,15H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,14,17,18)/t11-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COCCCN1C[C@H](NC(C)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC (4R)-2-(3-méthoxypropyl)-1,1-dioxo-4-(propan-2-ylamino)-3,4-dihydrothiéno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 397.53
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 397,08 g/mol